Leptin (human), ELISA kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADI900028AEA 599.5 EUR InStock
ENZOADI900028A ALEXADI-900-028A
Leptin (human), ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of human leptin in culture supernatants, plasma, and serum.
The Leptin (human), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 3 hours.
Informations de commande: Contains Microtiter plate, Standard, Antibody, Conjugate, Assay buffer 17, TMB Substrate, Stop solution 2, Wash buffer concentrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité