IgG1 (mouse), ELISA kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-900-109EA 518 EUR InStock
ALEXADI-900-109 ENZOADI900109A
IgG1 (mouse), ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of IgG1 in culture supernatants and serum of mouse origin.
The IgG1 (mouse), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 90 minute. Absorbance is read at 450 nm. Ideal for determining the isotype and concentration of monoclonal antibodies.
Informations de commande: Contains GxM IgG Microtiter plate, mouse IgG1 conjugate, Assay buffer 13 concentrate, Wash buffer concentrate, mouse IgG1 standard, TMB Substrate, Stop solution 2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité