Bax (human), ELISA kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-900-138EA 1030 EUR InStock
ALEXADI-900-138 ENZOADI900138
Bax (human), ELISA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of Bax in cell lysates of human origin.
The Bax (human), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 3 hours. Absorbance is read at 450 nm. The Bax (human), EIA kit provides sensitive results - detect picogram levels of protein compared to microgram levels in Western blot and extend the utility of your precious samples.
Informations de commande: Contains Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer 13, Cell lysis buffer 4, Wash buffer concentrate, Standard, TMB Substrate, Stop solution 2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité