[pSer78]HSP27 (human), ELISA Kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-900-165EA 663 EUR InStock
ALEXADI-900-165 ENZOADI900165
[pSer78]HSP27 (human), ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Most comprehensive portfolio of heat shock protein (chaperone) products commercially available.
For the quantitative determination of human [pSer78]HSP27 in cell lysates, plasma, and serum.
The [pSer78]HSP27 (human), EIA kit is a colorimetric immunometric enzyme immunoassay kit with results in 3 hours.
Informations de commande: Contains Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer 27, Wash buffer concentrate, Standard, TMB Substrate, 5X Extraction reagent, Stop solution 2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité