PGE2 high sensitivity ELISA kit, plasma
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADI930001EA 523.6 EUR InStock
ENZOADI930001 ALEXADI-930-001
PGE2 high sensitivity ELISA kit, plasma
Tests Tests ELISA
Ultrasensitive PGE2 ELISA kit for inflammation and eicosanoid research.
For the quantitative determination of PGE2 in culture supernatants, serum, saliva, urine, and whole blood from any species. Cited sample type includes plasma.
The PGE2 high sensitivity EIA kit is a colorimetric competitive enzyme immunoassay kit with results overnight + 1 hour.
Informations de commande: Contains GxM IgG Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer, Wash buffer concentrate, Standard, pNpp Substrate, Stop solution. Alternative size available: 89141-766 (5x96 wells).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité