LBP, Soluble ELISA kit, Grow Cells
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX850304KI01EA 1239.7 EUR InStock
ENZOALX850304KI01 ALEXALX850304KI01
LBP, Soluble ELISA kit, Grow Cells
Tests Tests ELISA
Quantitative determination of human, dog, pig, rabbit, bovine and horse-soluble LBP levels.
For the quantitative determination of human, dog, pig, rabbit, bovine and horse soluble LBP levels in serum, plasma and cell culture medium.
Informations de commande: Contains 1 precoated ELISA module1 vial anti-LBP (human) detecting MAb1 vial LBP standard (human)1 vial reference serum2 tablets PBS1 vial dilution buffer1 vial Tween 201 vial stopping solution1 vial substrate solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité