Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) colorimetric drug discovery kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-AK408-0001EA 749 EUR InStock
ALEXBML-AK408-0001 ENZOBMLAK4080001
Matrix Metalloproteinase-2 (MMP-2) colorimetric drug discovery kit
Tests Tests enzymatiques
A QuantiZymeTM Assay System. The MMP-2 Colorimetric Drug Discovery Kit is a complete assay system designed to screen inhibitors of matrix metalloproteinase-2 (MMP-2, gelatinase A) using a thiopeptide as a chromogenic substrate. The assays are performed in a convenient 96-well microplate format. The kit is useful to screen inhibitors of MMP-2, a potential therapeutic target.
Information de livraison: Kit contains MMP-2 enzyme (human) (recombinant), substrate, inhibitor, assay buffer, 96-well microplate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité