Cathepsin S drug discovery kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLAK4310001EA 589.6 EUR InStock
ENZOBMLAK4310001 ALEXBML-AK431-0001
Cathepsin S drug discovery kit
Tests Tests enzymatiques
A QuantiZyme™ Assay System. The Cathepsin S Drug Discovery Kit is a complete assay system designed to screen inhibitors of cathepsin S. Using a convenient microplate format, cathepsin S activity is monitored fluorimetrically using the substrate provided in the kit.
  • Complete system designed to screen modulators of cathepsin S activity
  • The assays are performed in a convenient 96-well microplate format
Information de livraison: Kit contains Cathepsin S enzyme (human) (recombinant), AMC substrate, AMC calibration standard, inhibitor, assay buffer and ½-volume white microplate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité