PGE2 CLIA kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-910-001EA 683 EUR InStock
ALEXADI-910-001 ENZOADI910001
PGE2 CLIA kit
Tests Tests ELISA
For the quantitative determination of PGE2 in culture supernatants, serum, saliva, urine, and whole blood from any species.
The PGE2 CLIA kit is a sensitive chemiluminescent competitive enzyme immunoassay kit for the quantitative determination of PGE2 in biological fluids from any species.
Informations de commande: Contains White GxM IgG Microtiter plate, Conjugate, Antibody, Assay buffer, Wash buffer concentrate, Standard, CLIA Substrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité