L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Annexin V-FITC apoptosis detection kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX850020KI01 ALX850020KI02
ENZOALX850020KI01EA 860 EUR InStock
ENZOALX850020KI01 ENZOALX850020KI02
Annexin V-FITC apoptosis detection kit
Tests Tests cellulaires
For the detection of apoptotic cells by flow cytometry.
FITC-labelled recombinant human annexin V shows bright green fluorescence (Ex(max): 488 nm, Em(max): 530 nm).
Information de livraison: Kit contains Annexin V-FITC, binding buffer and propidium iodide.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité