Caspase-2 fluorometric assay kit
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX850214KI01EA 294.8 EUR InStock
ENZOALX850214KI01 ALEXALX850214KI01
Caspase-2 fluorometric assay kit
Tests Tests enzymatiques
Based on the detection of AFC (7-amino-4-trifluoromethyl coumarin) after cleavage from the labelled substrate VDVAD-AFC.
Information de livraison: Kit includes Cell Lysis buffer (25 ml), 2X Reaction Buffer (2 ml), 1 mM VDVAD-AFC Substrate (125 µl), DTT (100 µl).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité