PROTEOSTAT® protein refolding and aggregation sensing kit for microplates
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ALEXENZ51040KP002EA 628 EUR InStock
ALEXENZ51040KP002 ENZOENZ51040KP002
PROTEOSTAT® protein refolding and aggregation sensing kit for microplates
Tests Essais protéiniques
ProteoStat® Protein refolding and aggregation sensing kit provides a fractional factorial matrix design to facilitate screening of refolding parameters for a specific protein in different buffers, and a simple, homogenous assay format for monitoring protein aggregation using a red-emitting aggregation-sensitive dye. 
Attention: RUO - Research Use Only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité