Cathepsin S Assay Buffer
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLKI4310020EA 52.8 EUR InStock
ENZOBMLKI4310020 ALEXBML-KI431-0020
Cathepsin S Assay Buffer
Tampons Tampons d'essais
50mM potassium phosphate buffer, pH 6,5, 50 mM NaCl, 2 mM EDTA, 0,01% Triton X-100®, 0,5 mM DTT.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité