ZnAF-2.tetrahydrochloride
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX620072M001EA 767.8 EUR InStock
ENZOALX620072M001 ALEXALX620072M001
ZnAF-2.tetrahydrochloride
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Fluorescent probe for Zn2+
Non cell permeable fluorescent reagent (Ex(max): 492nm; Em(max): 514nm) for the detection of low concentration of zinc ion due to its strong affinity to zinc ion (dissociation constant: 2.7nM). The sample zinc ion can be specifically detected. Low background fluorescense supersensitizes the visualization for in vivo sample zinc ion. Also available as cell permeable derivative (Prod. No. ALX-620-076). ZnAF-2 conjugates TPEN (Prod. No. ALX-450-011) affinities with fluorescein and enhances the specificity for Zn2+.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité