ZnAF-2 DA
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX620076M001EA 744.7 EUR InStock
ENZOALX620076M001 ALEXALX620076M001
ZnAF-2 DA
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Fluorescent probe for Zn²⁺. Cell permeable.
Cell permeable derivative of ZnAF-2 (Prod. No. ALX-620-072). Fluorescent reagent (Ex(max): 492 nm; Em(max): 514 nm) for the detection of low concentration of zinc ion due to its strong affinity to zinc ion (dissociation constant: 2,7 nM). The sample zinc ion can be specifically detected. Low background fluorescense supersensitizes the visualization for in vivo sample zinc ion.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité