FluoForte™ Reagent
Fournisseur: Enzo Life Sciences
FluoForte™
ALEXENZ-52014EA 407 EUR InStock
ALEXENZ-52014 ENZOENZ52014
FluoForte™ Reagent
Tests Tests cellulaires
Calcium dye
Used in a homogeneous fluorescence-based assay for detecting intracellular calcium mobilization across a broad spectrum of biological targets. Fluorescent calcium indicator dye developed to improve cell loading and calcium response while maintaining the convenient Fluo-3, Fluo-4 and Calcium 4 spectral wavelength of maximum excitation at ~490 nm and maximum emission at ~520 nm. Relative to the cited dyes, FluoForte™ AM dye yields the brightest signal and largest assay window.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité