GFP-Certified™ FluoForte™ Reagent
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ520165C50 ENZ52016M001
ENZOENZ520165C50EA 376 EUR InStock
ENZOENZ520165C50 ENZOENZ52016M001
GFP-Certified™ FluoForte™ Reagent
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Calcium dye
The GFP-Certified™ FluoForte™ Reagent is the brightest and most sensitive fluorescent calcium indictor relative to other commercially available red fluorescent dyes with maximum excitation at ~530 nm and maximum emission at ~555 nm. This product is used in a homogeneous fluorescence-based assay for detecting intracellular calcium mobilization across a broad spectrum of biological targets.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité