Organelle-ID™ RGB reagent I
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Organelle-ID™
ENZOENZ53007C200EA 492.8 EUR InStock
ENZOENZ53007C200 ALEXENZ-53007-C200
Organelle-ID™ RGB reagent I
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Mixture of fluorescent dyes for detection of lysosomes, mitochondria and nucleic acids
The Organelle-ID™ RGB reagent I is a mixture of cell-permeable red fluorescent lysosomal dye, green fluorescent mitochondrial dye and blue fluorescent nucleic acid dye. The staining pattern arising from the combination of these three dyes permits visualization of the target organelles by fluorescence/confocal microscopy. The reagent, supplied as a 500X solution, is sufficient for 1000 microscopy assays. The single-tube format makes this multi-organelle stain reagent easy to use.
Informations de commande: Quantity: 200 μl (for 1000 microscopy assays).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité