N-Acetyl-Asp-Glu-OH
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX151020M010 ALX151020M050
ENZOALX151020M010EA 66 EUR InStock
ENZOALX151020M010 ENZOALX151020M050
N-Acetyl-Asp-Glu-OH
Protéines et Peptides
Glutamate receptor ligand
Endogenous neurotransmitter with high affinity for the brain glutamate receptor. N-acetylated α-linked acidic dipeptidase (NAALADase), a membrane-bound peptidase, hydrolyzes α-NAAG, a major brain peptide, to N-acetylaspartate and glutamate. Discriminates between mGluR2 and mGluR3. mGluR3 activator. NMDA receptor antagonist. Neuroprotective.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité