Human big endothelin-1 (1-38)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX152001P001 ALX152001PC01 ALX152001PC05
ENZOALX152001P001EA 1220 EUR InStock
ENZOALX152001P001 ENZOALX152001PC01 ENZOALX152001PC05
Human big endothelin-1 (1-38)
Protéines et Peptides
Endothelin-converting enzyme substrate
Biological precursor of endothelin 1. Cleaved to yield endothelin-1 via the activity of the endothelin-converting enzyme (ECE). Endothelins are endothelium-derived vasoconstrictor peptides.
Informations de commande: Quantity: *Sold as net peptide weight.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité