Caveolin-1 scaffolding domain peptide
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX153064M005EA 1210 EUR InStock
ALEXALX153064M005 ENZOALX153064M005 ALEXALX153064M001 ENZOALX153064M001
Caveolin-1 scaffolding domain peptide
Protéines et Peptides
Cell permeable peptide that blocks eNOS (NOS III) activity and cellular nitric oxide (NO) release in vitro and reduces inflammation and tumorigenesis in vivo. Caveolin-1 interacts with several lipid-modified signalling ligands, such as EGFR, eNOS, G-protein α-subunits, PKCα, H-Ras, and Src, via the C1-SD82-101 sequence.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité