ETA receptor antagonist [BQ-610]
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX155011P001EA 272 EUR InStock
ALEXALX155011P001 ENZOALX155011P001
ETA receptor antagonist [BQ-610]
Protéines et Peptides
30-fold more potent ETA antagonist than BQ-123 in pig aortic smooth muscle membrane assay, same activity as BQ-123 when tested on pig cerebellum membrane.
Informations de commande: Quantity: *Sold as net peptide weight.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité