Human EGF receptor (652-657)
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX155023M001EA 94.9 EUR InStock
ALEXALX155023M001 ENZOALX155023M001
Human EGF receptor (652-657)
Protéines et Peptides
Specific PKC substrate
Specific substrate (aa 652-657 of mature EGF receptor, without signal peptide (aa 1-24)) for protein kinase C (PKC).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité