Human galanin
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX157003P001EA 652 EUR InStock
ALEXALX157003P001 ENZOALX157003P001
Human galanin
Protéines et Peptides
Neuropeptide
Neuropeptide widely expressed in the central and peripheral nervous systems and in the endocrine system. Has been shown to regulate numerous physiological and pathological processes through interactions with three G-protein-coupled receptors, GalR1 through GalR3.
Informations de commande: Quantity: *Sold as net peptide weight.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité