Synthetic melittin
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX162007M001 ALX162007MC05
ENZOALX162007M001EA 297 EUR InStock
ENZOALX162007M001 ENZOALX162007MC05
Synthetic melittin
Protéines et Peptides
PLA2 stimulatory bee venom peptide. Sequence is similar to Phospholipase A2 Activating Peptide (Prod. No. ALX-165-007). Activates PLA2 (5-fold at 10 µg/ml) in BC3H1 cells. For additional technical information see melittin (natural) (Prod. No. ALX-162-006).
  • PLA2 activator
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité