Bovine;Human;Mouse;Rat Orexin A
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX164001C100EA 257 EUR InStock
ALEXALX164001C100 ENZOALX164001C100 ALEXALX164001M001 ENZOALX164001M001
Bovine;Human;Mouse;Rat Orexin A
Protéines et Peptides
Food intake modulator
Hypothalamic neuropeptide that stimulates food intake in rats with impressive potency. Binds specifically to the OX1 receptor.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité