Phospholipase A2 activating peptide
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX165007M001EA 266 EUR InStock
ALEXALX165007M001 ENZOALX165007MC01 ALEXALX165007MC01
Phospholipase A2 activating peptide
Protéines et Peptides
Peptide fragment from phospholipase A2 (PLA2) activating protein (PLAP) that activates phospholipase A2 in a dose-dependent manner (10-fold at 1 µg/ml).
  • Member of the beta-transducin (Gbeta) superfamily
The amino acid sequence bears considerable homology to melittin.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité