Recombinant N-Acetyl-eglin C
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX201006M001 ALX201006MC01 ALX201006MC05
ENZOALX201006M001EA 1093.4 EUR InStock
ENZOALX201006M001 ENZOALX201006MC01 ENZOALX201006MC05
Recombinant N-Acetyl-eglin C
Protéines et Peptides
Protease inhibitor
Eglin C was originally isolated from the leech Hirudo medicinalis . Recombinant N-acetyl-eglin C is a 70 amino acid peptide with identical biological activity to native eglin C. An effective inhibitor of chymotrypsin and subtilisin as well as of leukocyte elastase and cathepsin G.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité