Human recombinant KillerTRAIL™ (soluble) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2010733020 ALX201073C020
ENZOALX2010733020EA 1214.4 EUR InStock
ENZOALX2010733020 ENZOALX201073C020
Human recombinant KillerTRAIL™ (soluble) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. The extracellular domain of human TRAIL (aa 95-281) is fused at the N-terminus to a His-tag and a linker peptide.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité