Human recombinant SuperKillerTRAIL™ (soluble) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX2011153010 ALX201115C010
ENZOALX2011153010EA 1337.6 EUR InStock
ENZOALX2011153010 ENZOALX201115C010
Human recombinant SuperKillerTRAIL™ (soluble) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. The extracellular domain of human TRAIL (aa 95-281) is fused at the N-terminus to a His-tag and a linker peptide. The active multimeric conformation is stabilized by an inserted mutation allowing an additional CC-bridge.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité