Human;Rat recombinant COMP:Angiopoietin-1 (from CHO cells)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX201314C010 ALX201314C050 ALX201314C500
ENZOALX201314C010EA 730.4 EUR InStock
ENZOALX201314C010 ENZOALX201314C050 ENZOALX201314C500
Human;Rat recombinant COMP:Angiopoietin-1 (from CHO cells)
Protéines et Peptides
Soluble, stable and more potent Ang-1 variant.
Produced in CHO cells. The fibrinogen-like domain (aa 284-498) of human Ang-1 (angiopoietin-1) is fused at the N-terminus to the coiled-coil domain of rat COMP (cartilage oligomeric matrix protein) and to a FLAG®-tag.
Soluble, stable and more potent Ang-1 variant.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité