Human recombinant Annexin V (from E. coli), FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX209250T020 ALX209250T100 ALX209250T300
ENZOALX209250T020EA 172 EUR InStock
ENZOALX209250T020 ENZOALX209250T100 ENZOALX209250T300
Human recombinant Annexin V (from E. coli), FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli.
FITC-labelled recombinant human annexin V shows bright green fluorescence (Ex(max): 488 nm; Em(max): 530 nm).
Informations de commande: Quantity: 20 tests/100 µl; 100 tests/500 µl; 300 tests/1500 µl.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité