Human recombinant Annexin V (from E. coli), RPE (R-Phycoerythrin)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX209251T020 ALX209251T100
ENZOALX209251T020EA 167.2 EUR InStock
ENZOALX209251T020 ENZOALX209251T100
Human recombinant Annexin V (from E. coli), RPE (R-Phycoerythrin)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli.
R-PE-labelled recombinant human annexin V is suitable for dual staining experiments to detect phosphatidylserine whilst cell-surface protein can be detected with a suitable MAb (FITC-labelled or labelled secondary antibody). The fluorochrome R-PE (phycoerythrin) shows red fluorescence (Ex(max): 495 to 564 nm; Em(max): 576 nm). Exhibits anti-phospholipase activity.
Informations de commande: Quantity: 20 tests/100 µl; 100 tests/50 µl.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité