Ac-YVAD-pNA
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260026M001 ALX260026M005
ENZOALX260026M001EA 68.2 EUR InStock
ENZOALX260026M001 ENZOALX260026M005
Ac-YVAD-pNA
Protéines et Peptides
Caspase-1 substrate
Sequence is a modification of pro-interleukin-1beta Asp-116 cleavage site for caspase-1. Similar to Ac-YVAD-AMC but cleavage is monitored colorimetrically at 405 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité