Ac-DEVD-AMC
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260031M001EA 76.7 EUR InStock
ALEXALX260031M001 ENZOALX260031M001 ALEXALX260031M005 ENZOALX260031M005
Ac-DEVD-AMC
Protéines et Peptides
Caspase substrate
Fluorogenic substrate for caspase-3 with Km=9.7µM. Also a substrate for caspase-1, -4, -7 and -8. The peptide sequence is based on the PARP cleavage site Asp216 for caspase-3. Ex.: 340 to 360 nm, Em.: 440 to 460 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité