Ac-DEVD-AFC
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX260032M001EA 92.4 EUR InStock
ENZOALX260032M001 ALEXALX260032M001 ENZOALX260032M005 ALEXALX260032M005
Ac-DEVD-AFC
Protéines et Peptides
Caspase-3 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-3 (CPP32), with a Km=9.7µM) and related cysteine proteases. Sequence is based on PARP cleavage at Asp216 for caspase-3. Similar to Ac-DEVD-AMC (Prod. No. ALX-260-031) but the AFC fluorophore has a greater Stokes' shift upon cleavage than AMC. Reaction can be monitored quantitatively or visually using a hand-held long-UV lamp and visualizing a blue to green shift in fluorescence upon cleavage. Ex.: 400 nm, Em.: 505 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité