Ac-IETD-AMC
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX260042M005EA 243.1 EUR InStock
ENZOALX260042M005 ALEXALX260042M005 ENZOALX260042M001 ALEXALX260042M001
Ac-IETD-AMC
Protéines et Peptides
Caspase and granzyme substrate
Fluorogenic substrate for caspase-6 and -8 and granzyme B. Also a substrate for caspase-10.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité