Ac-IETD-pNA
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260045M005EA 201 EUR InStock
ALEXALX260045M005 ENZOALX260045M001 ALEXALX260045M001 ENZOALX260045M005
Ac-IETD-pNA
Protéines et Peptides
Caspase and granzyme substrate
Chromogenic substrate for caspase-6, -8 and granzyme B. Also a substrate for caspase-10. Similar to Ac-IETD-AMC and Ac-IETD-AFC but cleavage is monitored colorimetrically by absorbance at 405 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité