Z-DEVD-pNA
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260048M001 ALX260048M005
ENZOALX260048M001EA 52.8 EUR InStock
ENZOALX260048M001 ENZOALX260048M005
Z-DEVD-pNA
Protéines et Peptides
Caspase substrate
Chromogenic substrate for caspase-3 with increased cell permeability. Also substrate for caspase-1, -4 and -7. λmax of pNA is 400 nm. Similar to Ac-DEVD-pNA except the N-terminus is blocked by a benzyloxycarbonyl (Z) moiety which may increase cell permeability.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité