Z-YVAD-pNA
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX260049M001EA 52.8 EUR InStock
ENZOALX260049M001 ALEXALX260049M001 ALEXALX260049M005
Z-YVAD-pNA
Protéines et Peptides
Caspase-1 substrate
Chromogenic substrate for caspase-1 with increased cell permeability. λmax of pNA is 400 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité