Ac-WEHD-AMC
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX260057M005EA 270.6 EUR InStock
ENZOALX260057M005 ALEXALX260057M005 ENZOALX260057M001 ALEXALX260057M001
Ac-WEHD-AMC
Protéines et Peptides
Substrate for caspase-1 and -5
Fluorogenic substrate for caspase-1 (Km=4µM) and -5 (Km=15µM). Also a substrate for caspase-4 (Km=31µM). This fluorogenic caspase-1 substrate with an optimal tetrapeptide sequence is cleaved 50-fold more efficiently than Ac-YVAD-AMC (Prod. No. ALX-260-024).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité