Ac-VEID-AMC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260064M001 ALX260064M005
ENZOALX260064M001EA 77 EUR InStock
ENZOALX260064M001 ENZOALX260064M005
Ac-VEID-AMC
Protéines et Peptides
Caspase-6 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-6 (Km=30µML, Kcat/Km=168000M-1sec-1) and related cysteine proteases. Sequence is based on lamin A site of cleavage. Ex.:340 to 360 nm, Em.:440 to 460 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité