Ac-LEHD-AMC
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260080M005EA 272 EUR InStock
ALEXALX260080M005 ENZOALX260080M005 ALEXALX260080M001 ENZOALX260080M001
Ac-LEHD-AMC
Protéines et Peptides
Caspase-9 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-9 and related cysteine proteases. The LEHD sequence is derived from combinatorial experiments. Ex.:340 to 360 nm, Em.:440 to 460 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité