Ac-LEVD-AFC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260084M001 ALX260084M005
ENZOALX260084M001EA 93.5 EUR InStock
ENZOALX260084M001 ENZOALX260084M005
Ac-LEVD-AFC
Protéines et Peptides
Caspase-4 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-4. Similar to the fluorogenic substrate Ac-LEVD-AMC (Prod. No. ALX-260-083); the AFC fluorophore is more sensitive.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité