Ac-YVAD-AFC
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX260108M005EA 185.9 EUR InStock
ENZOALX260108M005 ALEXALX260108M005 ALEXALX260108M010 ENZOALX260108M010
Ac-YVAD-AFC
Protéines et Peptides
Substrate for caspase-1 and -4
Fluorogenic substrate for caspase-1 and -4.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité