Ac-VDVAD-AFC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260112M005 ALX260112M010
ENZOALX260112M005EA 356.4 EUR InStock
ENZOALX260112M005 ENZOALX260112M010
Ac-VDVAD-AFC
Protéines et Peptides
Caspase-2 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-2; similar to Ac-VDVAD-AMC but the AFC fluorophore has a greater Stokes’ shift upon cleavage. VDVAD has been found to be a preferred cleavage site for caspase-2 (Ich-1L). Increases in Ac-VDVAD-AFC cleavage correlated with losses in procaspase-2 (conversion to active caspase-2) in human neuroblastoma lines induced to apoptosis with C2-ceramide and NO.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité