Ac-WEHD-AFC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260117M005 ALX260117M010
ENZOALX260117M005EA 306.9 EUR InStock
ENZOALX260117M005 ENZOALX260117M010
Ac-WEHD-AFC
Protéines et Peptides
Substrate for caspase-1, -4- and -5
Fluorogenic substrate for caspase-1 and -5. Also a substrate for caspase-4.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité