Dnp-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg-OH
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260120M005EA 385 EUR InStock
ALEXALX260120M005 ENZOALX260120M005
Dnp-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg-OH
Protéines et Peptides
Substrate for MMP-2 and -9
Fluorogenic substrate for MMP-2 and MMP-9. Excitation: 280 nm; emission 360 nm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité