Z-Phe-Arg-pNA
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX260130M005EA 66.3 EUR InStock
ALEXALX260130M005 ENZOALX260130M005
Z-Phe-Arg-pNA
Protéines et Peptides
Cathepsin substrate
Chromogenic substrate for Cathepsins B, K, L, and S, papain, trypsin, and plasma kallikrein. This substrate is likely to be cleaved by other cathepsins (see Z-Phe-Arg-AMC). Release of pNA is monitored at 405 to 410 nm (pNA ε410=8800 M-1cm-1). Useful for inhibitor screening and kinetic analysis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité