Bovine native Ganglioside GD3 . disodium salt (from Brain)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX302010M001 ALX302010MC05
ENZOALX302010M001EA 467 EUR InStock
ENZOALX302010M001 ENZOALX302010MC05
Bovine native Ganglioside GD3 . disodium salt (from Brain)
Protéines et Peptides
Induces mitochondrial permeability transition (MPT) without requiring elevated Ca2+ levels and thus triggers Fas-mediated apoptosis.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a261044d3f4567274d4fc66295128f351d94f060&vid=53e7c51ca85e386b45b78a462395b2df99b5268e&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité